3,4,5-Trimethoxybenzoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Gallussäuretrimethylether
M68610170
MOLEM68610170EA 0 EUR
MOLEM68610170
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Molecular Weight: 212,2 g/mol
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002501
CAS-Nummer: 118-41-2
EINECS: 204-248-2