3,5-Dimethoxybenzoesäure
Lieferant: Molekula
M68980197
MOLEM68980197EA
0
EUR
MOLEM68980197
3,5-Dimethoxybenzoesäure
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,18 g/mol Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 179…182 °C Dichte: 1,423 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002502 CAS-Nummer: 1132-21-4 EINECS: 214-473-8 |