6-Nitro-m-kresol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzol, 3-Hydroxy-4-nitrotoluol, 5-Methyl-2-nitrophenol
M69284514
MOLEM69284514EA 0 EUR
MOLEM69284514
6-Nitro-m-kresol
6-Nitro-m-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007111
CAS-Nummer: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III