N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulphonate inner salt
M69597338
MOLEM69597338EA
0
EUR
MOLEM69597338
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
Formel:
C₁₃H₂₉NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036912 CAS-Nummer: 15178-76-4 |