3,5-Difluoranilin
Lieferant: Molekula
Achtung
M69684741
MOLEM69684741EA 0 EUR
MOLEM69684741
3,5-Difluoranilin
3,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Dichte: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007763
CAS-Nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III