2-Brom-5-chlorthiophen

Lieferant: Molekula

M69815860
MOLEM69815860EA 0 EUR
MOLEM69815860
2-Brom-5-chlorthiophen
2-Bromo-5-chlorothiophene
Formel: C₄H₂BrClS
Molecular Weight: 197,48 g/mol
Siedepunkt: 45…46 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,803 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00014523
CAS-Nummer: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR