2,3-Dimethylindol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2,3-Dimethyl-1H-indole

M69986194
MOLEM69986194EA 0 EUR
MOLEM69986194
2,3-Dimethylindol
2,3-Dimethylindol
Formel: C₁₀H₁₁N
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…112 °C
MDL: MFCD00005617
CAS-Nummer: 91-55-4
EINECS: 202-076-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR