Digitoxin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3β,14β-Dihydroxy-5β-carden-20(22)-olid-3-tridigitoxid
M70068568
MOLEM70068568EA
181
EUR
MOLEM70068568
Digitoxin
Digitoxin
Formel:
C₄₁H₆₄O₁₃ Molecular Weight: 764.95 g/mol Schmelzpunkt: 276 |
MDL:
MFCD00003686 CAS-Nummer: 71-63-6 EINECS: 200-760-5 UN: 2811 ADR: 6.1 II |