2-Indanon

Lieferant: Molekula

Synonyme: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one

M70096567
MOLEM70096567EA 0 EUR
MOLEM70096567
2-Indanon
2-Indanon
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 220…225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,0712 g/cm³ (67 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003792
CAS-Nummer: 615-13-4
EINECS: 210-410-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR