2-Amino-5-brom-3-nitropyridin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 5-Brom-3-nitropyridin-2-amin, 5-Brom-3-nitro-2-pyridylamin
M70222392
MOLEM70222392EA 0 EUR
MOLEM70222392
2-Amino-5-brom-3-nitropyridin
2-Amino-5-brom-3-nitropyridin
Formel: C₅H₄BrN₃O₂
Molecular Weight: 218,01 g/mol
Schmelzpunkt: 215…216 °C
MDL: MFCD00047441
CAS-Nummer: 6945-68-2