Phthalimid Kaliumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme: N-Kaliumphthalsäureimid, 1,2-Benzoldicarbonsäureimid Kaliumsalz, Phthalsäureimid Kaliumsalz, N-Kaliumphthalimid, Kaliumphthalsäureimid, Kaliumphthalimid
M70958619
MOLEM70958619EA 0 EUR
MOLEM70958619
Phthalimid Kaliumsalz
Phthalimid Kaliumsalz
Formel: C₈H₄KNO₂
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1,634 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005887
CAS-Nummer: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6