2-Cyan-3-methylpyridin

Lieferant: Molekula

Synonyme: 3-Methyl-2-pyridincarbonitril, 2-Cyan-3-picolin, 2-Cyan-β-picolin

M71007307
MOLEM71007307EA 0 EUR
MOLEM71007307
2-Cyan-3-methylpyridin
2-Cyano-3-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 139…142 °C (38 mmHg)
Schmelzpunkt: 87…90 °C
MDL: MFCD00190585
CAS-Nummer: 20970-75-6
EINECS: 244-131-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR