1-Methyl-4-piperidon
Lieferant: Molekula
Synonyme: N-Methyl-4-piperidone
M71038740
MOLEM71038740EA 0 EUR
MOLEM71038740
1-Methyl-4-piperidon
1-Methyl-4-piperidon
Formel: C₆H₁₁NO
Molecular Weight: 113,16 g/mol
MDL: MFCD00006191
CAS-Nummer: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5