DL-Tyrosin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Hydroxyphenylalanin, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, H-DL-Tyr-OH, 3-(p-Hydroxyphenyl)-DL-alanin
M71128222
MOLEM71128222EA 0 EUR
MOLEM71128222
DL-Tyrosin
DL-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 285 °C
MDL: MFCD00063074
CAS-Nummer: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970