2-Aminopyridin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Pyridylamin, Pyridin-2-amin
M71719173
MOLEM71719173EA 0 EUR
MOLEM71719173
2-Aminopyridin
2-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94.12 g/mol
Siedepunkt: 210,6
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006312
CAS-Nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472