2,4-Pyridindicarbonsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: Lutidinsäure, PCA

M71829726
MOLEM71829726EA 0 EUR
MOLEM71829726
2,4-Pyridindicarbonsäure
Pyridin-2,4-dicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 246…248 °C
Dichte: 0,942 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00149413
CAS-Nummer: 499-80-9
EINECS: 207-892-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR