1,2-Difluorbenzol
Lieferant: Molekula
M71909834
MOLEM71909834EA 0 EUR
MOLEM71909834
1,2-Difluorbenzol
1,2-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000284
CAS-Nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II