2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon

Lieferant: Molekula

Synonyme: DDQ, 4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril, 2,3-Dichlor-5,6-dicyanchinon

M72374328
MOLEM72374328EA 0 EUR
MOLEM72374328
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon
Formel: C₈Cl₂N₂O₂
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 209…214 °C
Dichte: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001593
CAS-Nummer: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03088

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR