4-Brombenzaldehyd

Lieferant: Molekula
Achtung

M72619920
MOLEM72619920EA 0 EUR
MOLEM72619920
4-Brombenzaldehyd
4-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
Molecular Weight: 185,02 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003377
CAS-Nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR