2-Aminophenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Aminobenzolboronsäure, Dihydroxy(2-aminophenyl)boran, (2-Aminophenyl)metaborsäure
M72836250
MOLEM72836250EA
0
EUR
MOLEM72836250
2-Aminophenylboronsäure
2-Aminophenylboronsäure
Formel:
C₆H₈BNO₂ Molecular Weight: 136,95 g/mol |
MDL:
MFCD01074645 CAS-Nummer: 5570-18-3 |