3-Oxoglutarsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: β-Ketoglutarsäure, 3-Ketoglutarsäure, Aceton-1,3-dicarbonsäure, Acetondicarbonsäure, 1,3-Acetondicarbonsäure
M73084794
MOLEM73084794EA 0 EUR
MOLEM73084794
3-Oxoglutarsäure
3-Oxoglutarsäure
Formel: C₅H₆O₅
Molecular Weight: 146,1 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00002711
CAS-Nummer: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069