2,2,6,6-Tetramethylpiperidin

Lieferant: Molekula

M73279201
MOLEM73279201EA 0 EUR
MOLEM73279201
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
Formel: C₉H₁₉N
Molecular Weight: 141,26 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005985
CAS-Nummer: 768-66-1
EINECS: 212-199-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR