Benzyltriethylammoniumtetrafluoroborat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: N-Benzyl-N,N-diethylethanaminium tetrafluoroborate
M73318216
MOLEM73318216EA 0 EUR
MOLEM73318216
Benzyltriethylammoniumtetrafluoroborat
Benzyltriethylammoniumtetrafluoroborat
Formel: C₁₃H₂₂BF₄N
Molecular Weight: 279,13 g/mol
Schmelzpunkt: 115…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011823
CAS-Nummer: 77794-93-5
EINECS: 278-768-3