2-Thenoesäurehydrazid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Thiophencarbonsäurehydrazid, Thiophen-2-carbonsäurehydrazid, Thiophen-2-carbohydrazid
M73362117
MOLEM73362117EA 0 EUR
MOLEM73362117
2-Thenoesäurehydrazid
2-Thenoesäurehydrazid
Formel: C₅H₆N₂OS
Molecular Weight: 142,18 g/mol
Schmelzpunkt: 142…143 °C
MDL: MFCD00005435
CAS-Nummer: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0