Bariumdiphenylamin-4-sulfonat

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Bariumbis(4-anilinobenzolsulfonat), 4-(Phenylamino)benzolsulfonsäure Bariumsalz, Barium-N-phenylsulfanilat, Diphenylamin-4-sulfonsäure Bariumsalz

M73443873
MOLEM73443873EA 0 EUR
MOLEM73443873
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat
Formel: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Molecular Weight: 633,89 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007497
CAS-Nummer: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR