N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
M73580995
MOLEM73580995EA
0
EUR
MOLEM73580995
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14)
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14)
Formel:
C₁₉H₄₁NO₃S Molecular Weight: 363,5988 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036910 CAS-Nummer: 14933-09-6 EINECS: 239-003-9 |