6-Amino-1-hexanol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 6-Aminohexan-1-ol
M73615851
MOLEM73615851EA 0 EUR
MOLEM73615851
6-Amino-1-hexanol
6-Amino-1-hexanol
Formel: C₆H₁₅NO
Molecular Weight: 117,19 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…55 °C
MDL: MFCD00008241
CAS-Nummer: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1