3-Picolylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
M73820015
MOLEM73820015EA
0
EUR
MOLEM73820015
3-Picolylchlorid Hydrochlorid
3-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel:
C₆H₇Cl₂N Molecular Weight: 164,03 g/mol |
MDL:
MFCD00012818 CAS-Nummer: 6959-48-4 EINECS: 230-150-4 UN: 3261 ADR: 8,III |