4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
Michlers Keton, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenon
M73866402
MOLEM73866402EA
0
EUR
MOLEM73866402
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Formel:
C₁₇H₂₀N₂O Molecular Weight: 268,36 g/mol Siedepunkt: 428 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 172 °C Flammpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008312 CAS-Nummer: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06265 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...