2,3,5,6-Tetrafluoranilin
Lieferant: Molekula
Achtung
M73883225
MOLEM73883225EA 0 EUR
MOLEM73883225
2,3,5,6-Tetrafluoranilin
2,3,5,6-Tetrafluoranilin
Formel: C₆H₃F₄N
Molecular Weight: 165,09 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 1,744 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007644
CAS-Nummer: 700-17-4
EINECS: 211-840-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III