(S)-(+)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: (S)-Flurbiprofen, (S)-2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid
M74141640
MOLEM74141640EA 0 EUR
MOLEM74141640
(S)-(+)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
(S)-(+)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
Molecular Weight: 244,260 g/mol
MDL: MFCD00866152
CAS-Nummer: 51543-39-6
EINECS: 257-263-1