Alizarin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1,2-Dihydroxy-9,10-anthrachinon, 1,2-Dihydroxyanthrachinon
M74253560
MOLEM74253560EA 0 EUR
MOLEM74253560
Alizarin
Alizarin
Formel: C₁₄H₈O₄
Molecular Weight: 240,22 g/mol
Siedepunkt: 430 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 290 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001201
CAS-Nummer: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Merck Index: 13,00246