4-Nitrobenzylalkohol

Lieferant: Molekula

Synonyme: (4-Nitrophenyl)methanol

M74290915
MOLEM74290915EA 0 EUR
MOLEM74290915
4-Nitrobenzylalkohol
4-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007376
CAS-Nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR