N-(4-Brombutyl)phthalimid
Lieferant: Molekula
Synonyme: N-(4-Brombutyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid, N-(4-Brombutyl)phthalsäureimid
M74614667
MOLEM74614667EA 0 EUR
MOLEM74614667
N-(4-Brombutyl)phthalimid
N-(4-Brombutyl)phthalimid
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
Schmelzpunkt: 77…80 °C
MDL: MFCD00005905
CAS-Nummer: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2