2-Aminonicotinsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Aminopyridin-3-carbonsäure, 2-Amino-3-pyridincarbonsäure
M75348842
MOLEM75348842EA
0
EUR
MOLEM75348842
2-Aminonicotinsäure
2-Aminonicotinsäure
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol Schmelzpunkt: 297 °C Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006318 CAS-Nummer: 5345-47-1 EINECS: 226-296-3 |