4-Tolylboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(4-Methylphenyl)metaborsäure, 4-Methylphenylboronsäure, 4-Methylbenzolboronsäure, Dihydroxy(4-methylphenyl)boran
M75586172
MOLEM75586172EA
0
EUR
MOLEM75586172
4-Tolylboronsäure
4-Tolylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂ Molecular Weight: 135,96 g/mol Schmelzpunkt: 260 °C |
MDL:
MFCD00039138 CAS-Nummer: 5720-05-8 |