4-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
M75667669
MOLEM75667669EA 0 EUR
MOLEM75667669
4-Chlor-2-fluorbenzoesäure
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molecular Weight: 174,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042468
CAS-Nummer: 446-30-0
EINECS: 207-162-3