Iminodiessigsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2,2'-Azanediyldiacetic acid

M76159274
MOLEM76159274EA 0 EUR
MOLEM76159274
Iminodiessigsäure
Iminodiessigsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,10 g/mol
MDL: MFCD00004280
CAS-Nummer: 142-73-4
EINECS: 205-555-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR