4-Methyl-1,10-phenanthrolin
Lieferant: Molekula
M76544185
MOLEM76544185EA 0 EUR
MOLEM76544185
4-Methyl-1,10-phenanthrolin
4-Methyl-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₃H₁₀N₂
MDL: MFCD00004978
CAS-Nummer: 31301-28-7