α-Brom-m-toluonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme:
m-(Brommethyl)benzonitril, 3-(Brommethyl)benzoesäurenitril, 3-(Brommethyl)benzonitril
M76614398
MOLEM76614398EA
0
EUR
MOLEM76614398
α-Brom-m-toluonitril
α-Brom-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN Molecular Weight: 196,05 g/mol Siedepunkt: 130 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 90…93 °C |
MDL:
MFCD00001809 CAS-Nummer: 28188-41-2 EINECS: 248-890-1 UN: 2923 ADR: 8,II |