(R)-(+)-α-Methylbenzylamin

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethan, (R)-(+)-1-Phenylethylamin, (R)-(+)-α-Phenylethylamin, (R)-(+)-1-Amino-1-phenylethane

M76658065
MOLEM76658065EA 0 EUR
MOLEM76658065
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32,5 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064405
CAS-Nummer: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
Merck Index: 12,06106

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR