di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-Dinatriumtartrat Dihydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Dinatriumsalz Dihydrat, (R,R)-(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat, L(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat, L(+)-Threarsäure Dinatriumsalz Dihydrat, L(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
M76658647
MOLEM76658647EA
0
EUR
MOLEM76658647
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel:
NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O Molecular Weight: 230.08 g/mol Schmelzpunkt: 57 Dichte: 1.818 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00150035 CAS-Nummer: 6106-24-7 EINECS: 212-773-3 Merck Index: 12,08833 |