2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
M76880547
MOLEM76880547EA
0
EUR
MOLEM76880547
2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna)
2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna)
Formel:
C₂H₅NaO₃S₂ Molecular Weight: 164.18 g/mol |
MDL:
MFCD00007535 CAS-Nummer: 19767-45-4 EINECS: 243-285-9 |