4-Fluorphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(4-fluorphenyl)boran, 4-Fluorbenzolboronsäure, (4-Fluorphenyl)metaborsäure
M76942805
MOLEM76942805EA 0 EUR
MOLEM76942805
4-Fluorphenylboronsäure
4-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
Molecular Weight: 139,92 g/mol
Schmelzpunkt: 263…265 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039136
CAS-Nummer: 1765-93-1