di-Ammoniumhydrogencitrat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz
M77018759
MOLEM77018759EA 0 EUR
MOLEM77018759
di-Ammoniumhydrogencitrat
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Molecular Weight: 226,19 g/mol
Dichte: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513