2-Chlor-α,α,α-trifluortoluol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Chlorbenzotrifluorid, 1-Chlor-2-(trifluormethyl)-benzol, 1-Chlor-2-(trifluormethyl)benzol

M77090465
MOLEM77090465EA 0 EUR
MOLEM77090465
2-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
2-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄ClF₃
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000561
CAS-Nummer: 88-16-4
EINECS: 201-805-1
UN: 2234
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR