Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
M77223630
MOLEM77223630EA
0
EUR
MOLEM77223630
Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,16 g/mol |
MDL:
MFCD00001411 CAS-Nummer: 10472-24-9 EINECS: 233-962-7 |