3-Iodbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: m-Iodobenzoic acid
M77238188
MOLEM77238188EA 0 EUR
MOLEM77238188
3-Iodbenzoesäure
3-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Dichte: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002496
CAS-Nummer: 618-51-9
EINECS: 210-555-2