Toluol-4-sulfonamid

Lieferant: Molekula

Synonyme: p-Toluolsulfonsäureamid, Toluol-4-sulfonsäureamid, 4-Methylbenzolsulfonsäureamid

M77700947
MOLEM77700947EA 0 EUR
MOLEM77700947
Toluol-4-sulfonamid
Toluol-4-sulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171.22 g/mol
Siedepunkt: 322
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011692
CAS-Nummer: 70-55-3
EINECS: 200-741-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR