2-Desoxy-L-ribose
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Desoxy-L(+)-erythropentose, 2-Desoxy-L(+)-arabinose
M77942583
MOLEM77942583EA
0
EUR
MOLEM77942583
2-Desoxy-L-ribose
2-Desoxy-L-ribose
Formel:
C₅H₁₀O₄ Molecular Weight: 134,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132941 CAS-Nummer: 18546-37-7 |